Läs mer
Labcon™ Eclipse™ 50μ L Pipetttips för 16-kanaler Finnpipette™ Pipetter
Handla allt Labcon Produkter
:
Volym: 50μ L
Beskrivning
- För användning med 16 kanaler Finnpipette™ Pipetter
- Pipett Tips med UltraFine™ poäng
- Fasad punkt
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 50 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Rack färg | Kricka |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Längd (metrisk) | 32.9 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI |
| Rena påståenden | ATP, RNas/Dnas, Endotoxinfri |
| För användning med (applikation) | Mikropipettering |
| Visa mer |