Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250μ L Förlängd pipettspets med UltraFine™ Poäng
Product Code. 16683912 Shop All Labcon Products
Change view
Click to view available options
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Individuellt inslagna
Påfyllning
Ställ
Säckad
Unit Size:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Sterilitet Formatera Unit Size
16683912 Icke-steril Påfyllning -
16693912 Sterila Påfyllning -
16603922 Icke-steril Säckad Paket med 1000
16613922 Icke-steril Ställ -
16623922 Sterila Ställ -
17467392 Sterila Individuellt inslagna -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 16683912 Supplier Labcon Supplier No. 10452600009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.68 SEK
    155.48 SEK / Paket med 480
    Save 42.20 SEK
    21% Av
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Låga monterings- och utkastningskrafter mindre än 3 kg
  • Pipett Tips
  • Eclipse™ FlexTop™ Förlängd längd
  • Passar Popular 1000μ L och 1250μ L Pipettörer
  • Låga monterings- och utkastningskrafter mindre än 3 kg
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Autoklaveringsbar
  • Gjord i USA
Specifications
Volym (metrisk) 1250μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 3,50 tum.
Längd (metrisk) 88.9 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Påfyllning
Tipsstil UltraFine, Flextop
Förpackning 480 Tips/Low-waste Eclipse Refill, 10 Refills/Cs.
Kvantitet 480 dricks / lågt slöseri Eclipse™ påfyllning
ACT-etikett Ja
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal passform
Graderad Nej
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts