Läs mer
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250μ L Pipettspetsar med bred öppning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16611913 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Påfyllning
Ställ
Säckad
Färg:
Klart
Naturlig
Produktkod. 16611913
Brand: Labcon 10428000009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Låga monterings- och utkastningskrafter mindre än 3 kg
  • Pipett Tips
  • Eclipse™ FlexTop™ Förlängd längd
  • Passar Popular 1000 och 1250μ L Pipettörer
  • Med 2,03 mm bred öppning för viskösa prover
  • Låga monterings- och utkastningskrafter mindre än 3 kg
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Autoklaveringsbar
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 1250μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 3,50 tum.
Längd (metrisk) 88.9 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Säckad
Tipsstil Bred öppning
Förpackning 1000 Tips/påse, 10 påsar/Cs.
Kvantitet 1000 tips/påse
Frakt skick RT
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit, 1250 μL Pipette
Graderad Nej
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts