Läs mer
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250μ L Pipettspetsar med bred öppning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16663912 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Påfyllning
Ställ
Säckad
Färg:
Klart
Naturlig
Product Code. 16663912
missing translation for 'mfr': Labcon 10422600009
Only null left
Add to basket
Add to basket
Låga monterings- och utkastningskrafter mindre än 3 kg
  • Pipett Tips
  • Eclipse™ FlexTop™ Förlängd längd
  • Passar Popular 1000 och 1250μ L Pipettörer
  • Med 2,03 mm bred öppning för viskösa prover
  • Låga monterings- och utkastningskrafter mindre än 3 kg
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Autoklaveringsbar
  • Gjord i USA
Specifications
Volym (metrisk) 1250μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 3,50 tum.
Längd (metrisk) 88.9 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Påfyllning
Tipsstil Bred öppning
Förpackning 480 Tips/Low-waste Eclipse Refill, 10 Refills/Cs.
Kvantitet 480 dricks / lågt slöseri Eclipse™ påfyllning
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Nej
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropen USP Klass VI Harts