Läs mer
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250μ L Pipettspetsar med bred öppning
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Påfyllning
Ställ
Säckad
Färg:
Klart
Naturlig
Beskrivning
- Pipett Tips
- Eclipse™ FlexTop™ Förlängd längd
- Passar Popular 1000 och 1250μ L Pipettörer
- Med 2,03 mm bred öppning för viskösa prover
- Låga monterings- och utkastningskrafter mindre än 3 kg
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Autoklaveringsbar
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1250μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 3,50 tum. |
| Längd (metrisk) | 88.9 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen) |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Visa mer |