Läs mer
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 300μ L Förlängda pipettspetsar med UltraFine™ Poäng
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16603852 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Påfyllning
Ställ
Säckad
Förpackningsstorlek:
Paket med 576
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Formatera unitSize
16603852 Icke-steril Påfyllning -
16613852 Icke-steril Säckad -
16623852 Icke-steril Ställ -
16633852 Sterila Ställ Paket med 576
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16603852 Leverantör Labcon Leverantörsnummer 10142600009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Låga monterings- och utkastningskrafter mindre än 3 kg
  • Pipett Tips
  • Eclipse™ FlexTop™ Extra lång
  • Passar populära 300μ L Pipettörer
  • Låga monterings- och utkastningskrafter mindre än 3 kg
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Autoklaveringsbar
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 300 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2,79 tum.
Längd (metrisk) 71.1 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Påfyllning
Tipsstil UltraFine, Flextop, Förlängd längd
Förpackning 576 Tips/Eclipse low waste Refill/ 10 Refills/Cs.
Kvantitet 576 tips/Eclipse™ låg avfallspåfyllning
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Nej
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts