Läs mer
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 300μ L Förlängda pipettspetsar med UltraFine™ Poäng
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16623852 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Påfyllning
Ställ
Säckad
Förpackningsstorlek:
Paket med 576
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Formatera unitSize
16623852 Icke-steril Ställ -
16603852 Icke-steril Påfyllning -
16613852 Icke-steril Säckad -
16633852 Sterila Ställ Paket med 576
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16623852 Leverantör Labcon Leverantörsnummer 10149600069
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Låga monterings- och utkastningskrafter mindre än 3 kg
  • Pipett Tips
  • Eclipse™ FlexTop™ Extra lång
  • Passar populära 300μ L Pipettörer
  • Låga monterings- och utkastningskrafter mindre än 3 kg
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Autoklaveringsbar
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 300 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2,79 tum.
Längd (metrisk) 71.1 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Ställ
Tipsstil UltraFine, Flextop, Förlängd längd
Förpackning 96 Tips/Rack, 6 Rack/Pk., 8 Pk./Cs.
Kvantitet 96 spetsar/ställ
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Nej
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts