Läs mer
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 300μ L Förlängda pipettspetsar med UltraFine™ Poäng
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Påfyllning
Ställ
Säckad
Förpackningsstorlek:
Paket med 576
Beskrivning
- Pipett Tips
- Eclipse™ FlexTop™ Extra lång
- Passar populära 300μ L Pipettörer
- Låga monterings- och utkastningskrafter mindre än 3 kg
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Autoklaveringsbar
- Gjord i USA
Greener Choice -krav
- undefined
- Renewable Materials
- Renewable Energy
- Free-of a substance that causes environmental harm
- Non-Toxic
- Certifications and Seals of Approval
- Recyclable
Specifikationer
Specifikationer
Volym (metrisk) | 300 μl |
Filtrerade | Ej filtrerad |
Sterilitet | Icke-steril |
Färg | Klart |
Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Längd (engelska) | 2,79 tum. |
Längd (metrisk) | 71.1 mm |
Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen) |
För användning med (applikation) | Vätskehantering |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 300μ L Förlängda pipettspetsar med UltraFine™ Poäng >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering