Läs mer
Labcon Eclipse™ Makro 5 mL graderade pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16673872 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Bulk
Ställ
Produktkod. 16673872
Brand: Labcon 10277400009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar populära pipetterar
  • Pipett Tips
  • 1-5 ml
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 5 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 4,84 tum.
Längd (metrisk) 123.1 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Ställ
Tipsstil Graderad
Förpackning 49/ställ; 6 ställ/väska
Kvantitet 49/ställ
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts
Examen 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 mL