Läs mer
Labcon Eclipse™ Makro 5 mL pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16613882 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Ställ
Säckad
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 16613882
Brand: Labcon 10287450009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För populära makropipetter
  • Pipett Tips
  • För populära makropipetter
  • 1-5 ml
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 5 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 5,68 tum.
Längd (metrisk) 144.3 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
För användning med (applikation) Vätskehantering
Steriliseringsmetod E-Beam
Formatera Ställ
Tipsstil Makro
Förpackning 49/Rack, 6 Rack/Cs.
Kvantitet 49/ställ
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Macropipette
Graderad Nej
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts