Läs mer
Labcon Eclipse™ Makro 5 mL Pipett Tips för Gilson™ Pipettörer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16643872 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Ställ
Säckad
Förpackningsstorlek:
Paket med 294
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Formatera unitSize
16643872 Icke-steril Säckad -
16623872 Icke-steril Ställ Paket med 294
16633872 Sterila Ställ -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16643872 Leverantör Labcon Leverantörsnummer 10258600009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För Gilson™ Pipetter 1-5 ml
  • Pipett Tips
  • Eclipse™ För Gilson™ Pipettörer; 1-5 ml
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Autoklaveringsbar
  • Lågt avfall återvinningsbara ställ
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 5 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 4,84 tum.
Längd (metrisk) 123.1 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Säckad
Tipsstil Graderad
Förpackning 250/påse; 10 påsar/fodral
Kvantitet 250:-/påse
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Gilson Pipette 1-5 mL
Graderad Ja
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts
Examen 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 mL