Läs mer
Labcon™ Eclipse™ Pipett Tips för Sartorius™ Pipetter
Handla allt Labcon Produkter
Formatera:
Påfyllning
Rack, 96
Säckad
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Beskrivning
- Pipettspetsar med förlängd längd
- Passar Sartorius™ Proline 1200μ L Pipetter
- Steril, har genomgått validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
- Låga monterings- och utkastningskrafter mindre än 3 kg
- Polypropen USP Klass VI Harts
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1250μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 3,5 tum |
| Längd (metrisk) | 88.9 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI |
| Rena påståenden | ATP, RNas/Dnas, Endotoxinfri |
| För användning med (applikation) | Mikropipettering |
| Visa mer |