Läs mer
Labcon™ Eclipse™ Pipett Tips för Sartorius™ Pipetter
Produktkod. 17567806 Handla allt Labcon Produkter
Formatera:
Påfyllning
Rack, 96
Säckad
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produktkod. 17567806
Brand: Labcon™ 10449650069
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa pipettspetsar med UltraFine™ poäng kommer bekvämt förpackade i återförslutningsbara påsar, refills eller ställ.
  • Pipettspetsar med förlängd längd
  • Passar Sartorius™ Proline 1200μ L Pipetter
  • Steril, har genomgått validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
  • Låga monterings- och utkastningskrafter mindre än 3 kg
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 1250μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 3,5 tum
Längd (metrisk) 88.9 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI
Rena påståenden ATP, RNas/Dnas, Endotoxinfri
För användning med (applikation) Mikropipettering
Steriliseringsmetod E-balk
Formatera Rack, 96
Kvantitet 96 Tips/Rack, 6 Rack/Pk., 8 Pk/Cs.
Disponibel Engångsbruk
Graderad Nej
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts