Läs mer
Bellingham + Stanley™ Eclipse handhållen refraktometer
Beskrivning
Eclipse professionella skalor finns tillgängliga för allmän användning i en mängd olika applikationer, med specialmodeller tillgängliga, såsom Low Volume Brix-modeller för att underlätta mätning av prover på mindre än 1 L som μanvänds av botaniker och zoologer för att mäta nektar. Alla instrument levereras med en mjuk bärväska och bruksanvisning.
Dessa pålitliga och robusta refraktometrar är tätade mot inträngning av vatten med IP65-konstruktion, så att de kan användas i de tuffaste miljöer. Det stora huset och gummihandtaget gör instrumentet otroligt lätt att hantera. Specialfunktioner gör mätningar enkla och pålitliga:
- Enkel nolljustering med lås
- Skuggad vy med ljus skärm för maximal distinktion
- Hög precision, tydlig skala
- Prisma som är lätt att rengöra
- Unikt prov‘ dribbla foder’ särdrag
- Låg vikt
- Anti-roll stöd
- Push-on prisma klaff
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Eclipse professionell optisk handhållen refraktometer |
| Brytningsindex | 1,330 till 1,420 |
| Ökar | 0.2 |
| Skaltyp | Brytningsindex |
| För användning med (applikation) | 'På plats' bestämning av brytningsindex (RI) för vätskor eller koncentrationen av lösningar |
| Inkluderar | Mjuk bärväska |
| IP-betyg | IP65 |