Läs mer
Bellingham + Stanley™ Eclipse handhållen refraktometer
Product Code. 12303519
Change view
Click to view available options
Skalområde:
0 till 15 Brix
0 till 30 Brix
0 till 50 Brix
28 till 65 Brix
45 till 80 Brix
72 till 95 Brix
Ökar:
0.1
0.2
0.5
Skaltyp:
Brix
Brix med låg volym
Brytningsindex
Unit Size:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Skalområde Ökar Skaltyp Unit Size
12303519 0 till 15 Brix 0.1 Brix Varje
12313519 0 till 30 Brix 0.2 Brix Varje
12353519 45 till 80 Brix 0.2 Brix Varje
12343519 28 till 65 Brix 0.2 Brix Varje
12393529 0 till 50 Brix 0.5 Brix med låg volym Varje
12303539 45 till 80 Brix 0.2 Brix med låg volym Varje
12333519 0 till 50 Brix 0.5 Brix Varje
12363519 72 till 95 Brix 0.2 Brix Varje
11924229 - 0.2 Brytningsindex Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 12303519 Supplier Bellingham + Stanley™ Supplier No. 4501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Tillverkad enligt högsta specifikation med endast de bästa materialen och optiska komponenter. Bellingham + Stanley™ Eclipse Hand Held Refractometer är ett billigt, bärbart instrument som används för att på plats bestämma brytningsindex för vätskor eller koncentrationen av lösningar.
Eclipse professionella skalor finns tillgängliga för allmän användning i en mängd olika applikationer, med specialmodeller tillgängliga, såsom Low Volume Brix-modeller för att underlätta mätning av prover på mindre än 1 L som μanvänds av botaniker och zoologer för att mäta nektar. Alla instrument levereras med en mjuk bärväska och bruksanvisning.
Dessa pålitliga och robusta refraktometrar är tätade mot inträngning av vatten med IP65-konstruktion, så att de kan användas i de tuffaste miljöer. Det stora huset och gummihandtaget gör instrumentet otroligt lätt att hantera. Specialfunktioner gör mätningar enkla och pålitliga:
  • Enkel nolljustering med lås
  • Skuggad vy med ljus skärm för maximal distinktion
  • Hög precision, tydlig skala
  • Prisma som är lätt att rengöra
  • Unikt prov‘ dribbla foder’ särdrag
  • Låg vikt
  • Anti-roll stöd
  • Push-on prisma klaff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Eclipse professionell optisk handhållen refraktometer
Skalområde 0 till 15 Brix
Ökar 0.1
Skaltyp Brix
För användning med (applikation) 'På plats' bestämning av brytningsindex (RI) för vätskor eller koncentrationen av lösningar
Inkluderar Mjuk bärväska
IP-betyg IP65