Läs mer
Bellingham + Stanley™ Eclipse handhållen refraktometer
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8008958
Skalområde:
0 till 15 Brix
0 till 30 Brix
0 till 50 Brix
28 till 65 Brix
45 till 80 Brix
72 till 95 Brix
Ökar:
0.1
0.2
0.5
Skaltyp:
Brix
Brix med låg volym
Brytningsindex
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12303519
Brand: Bellingham + Stanley™ 4501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad enligt högsta specifikation med endast de bästa materialen och optiska komponenter. Bellingham + Stanley™ Eclipse Hand Held Refractometer är ett billigt, bärbart instrument som används för att på plats bestämma brytningsindex för vätskor eller koncentrationen av lösningar.
Eclipse professionella skalor finns tillgängliga för allmän användning i en mängd olika applikationer, med specialmodeller tillgängliga, såsom Low Volume Brix-modeller för att underlätta mätning av prover på mindre än 1 L som μanvänds av botaniker och zoologer för att mäta nektar. Alla instrument levereras med en mjuk bärväska och bruksanvisning.
Dessa pålitliga och robusta refraktometrar är tätade mot inträngning av vatten med IP65-konstruktion, så att de kan användas i de tuffaste miljöer. Det stora huset och gummihandtaget gör instrumentet otroligt lätt att hantera. Specialfunktioner gör mätningar enkla och pålitliga:
  • Enkel nolljustering med lås
  • Skuggad vy med ljus skärm för maximal distinktion
  • Hög precision, tydlig skala
  • Prisma som är lätt att rengöra
  • Unikt prov‘ dribbla foder’ särdrag
  • Låg vikt
  • Anti-roll stöd
  • Push-on prisma klaff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Eclipse professionell optisk handhållen refraktometer
Skalområde 0 till 15 Brix
Ökar 0.1
Skaltyp Brix
För användning med (applikation) 'På plats' bestämning av brytningsindex (RI) för vätskor eller koncentrationen av lösningar
Inkluderar Mjuk bärväska
IP-betyg IP65