Läs mer
Isofield™ Eclipse Sterile Nitrile Renrumshandskar - Klass A/B-kompatibla
Beskrivning
- Steril nitril Renrumshandskar
- 400 mm (16 tum) armbågslängd
- Handspecifik
- Vit färg
- Strukturerad handflata och fingrar
- Manschett med pärlor
- Låga endotoxinnivåer
- Gammastrålning, minst 25 kGy
- Sterilitetssäkringsnivå 10-6
- Testad mot en rad kemoterapiläkemedel
- IPA-resistenta bläckpåsar
- Acceptabel kvalitetsnivå (AQL) 0,65
- Lågt antal partiklar≥ 0,5 μm (antal/cm 2 )< 950
- Kemiskt stänkskydd typ B (K, P, T)
Överensstämmelse med teknisk och dokumentation
- COA, COC, COI Tillgänglig för nedladdning online
- Kemisk oskadlighet EN ISO 21420:2020
- Storlek och skicklighet EN ISO 21420:2020 och EN ISO 374-2:2019
- Luftläcka och vattenläcka EN ISO 374-2:2019
- Kemisk nedbrytning EN ISO 374-4:2019
- Kemisk genomträngning EN 16523-1:2015+A1:2018
- Viral penetration EN 16604:2004
- Endotoxintest EN 455-3
- Sterilitetsvalideringstest EN ISO 11137 Del 2:2015
- EU-typcertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga II till PPE-förordningen (EU) 2016/425 som en kategori III-produkt
- UKCA-typcertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i PPE-förordningen (2016/425) som införts i brittisk lag och ändrad som en kategori III-produkt
- Testad mot kemoterapi till ASTM D 6978-05
Specifikationer
Specifikationer
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Finger Thickness (English) | 6,69 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.17 mm |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |