Läs mer
Isofield™ Eclipse Sterile Nitrile Renrumshandskar - Klass A/B-kompatibla
Denna sterila nitrilförlängda manschett med armlåsteknik erbjuder armbågslängdskydd för GMP Renrum av klass A och B. Trippeltvättad i DI-vatten, det låga endotoxinet Isofield Eclipse har testats för kemoterapi mot ASTM D 6978-05, är acceleratorfri och antistatisk.
Brand: Isofield™ 2044065
Beskrivning
- Steril nitril Renrumshandskar
- 400 mm (16 tum) armbågslängd
- Handspecifik
- Vit färg
- Strukturerad handflata och fingrar
- Manschett med pärlor
- Låga endotoxinnivåer
- Gammastrålning, minst 25 kGy
- Sterilitetssäkringsnivå 10-6
- Testad mot en rad kemoterapiläkemedel
- IPA-resistenta bläckpåsar
- Acceptabel kvalitetsnivå (AQL) 0,65
- Lågt antal partiklar≥ 0,5 μm (antal/cm 2 )< 950
- Kemiskt stänkskydd typ B (K, P, T)
Överensstämmelse med teknisk och dokumentation
- COA, COC, COI Tillgänglig för nedladdning online
- Kemisk oskadlighet EN ISO 21420:2020
- Storlek och skicklighet EN ISO 21420:2020 och EN ISO 374-2:2019
- Luftläcka och vattenläcka EN ISO 374-2:2019
- Kemisk nedbrytning EN ISO 374-4:2019
- Kemisk genomträngning EN 16523-1:2015+A1:2018
- Viral penetration EN 16604:2004
- Endotoxintest EN 455-3
- Sterilitetsvalideringstest EN ISO 11137 Del 2:2015
- EU-typcertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga II till PPE-förordningen (EU) 2016/425 som en kategori III-produkt
- UKCA-typcertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i PPE-förordningen (2016/425) som införts i brittisk lag och ändrad som en kategori III-produkt
- Testad mot kemoterapi till ASTM D 6978-05
Specifikationer
| Klass 100 (ISO 5) | |
| 0.65 | |
| Engångsbruk | |
| 6,69 mil | |
| Specifik | |
| Nitril | |
| 0.11 mm | |
| Renrumshandskar | |
| Sterila | |
| 0.09 mm | |
| 400 mm |
| Ja | |
| Vitt | |
| Fullständigt texturerat | |
| 0.17 mm | |
| Ja | |
| 4,33 mil | |
| Pulverfri | |
| 6.5 | |
| 3,54 mil | |
| 16 tum |