Läs mer
Isofield™ Eclipse Sterile Nitrile Renrumshandskar - Klass A/B-kompatibla
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 30178887
Change view
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Förpackningsstorlek:
200 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
30178887 7.5 -
30178835 6 -
30178853 6.5 -
30178844 7 -
30178868 8 -
30178825 8.5 200 par
30178879 9 -
30178903 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30178887 Leverantör Isofield™ Leverantörsnummer 2044075
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna sterila nitrilförlängda manschett med armlåsteknik erbjuder armbågslängdskydd för GMP Renrum av klass A och B. Trippeltvättad i DI-vatten, det låga endotoxinet Isofield Eclipse har testats för kemoterapi mot ASTM D 6978-05, är acceleratorfri och antistatisk.
  • Steril nitril Renrumshandskar
  • 400 mm (16 tum) armbågslängd
  • Handspecifik
  • Vit färg
  • Strukturerad handflata och fingrar
  • Manschett med pärlor
  • Låga endotoxinnivåer
  • Gammastrålning, minst 25 kGy
  • Sterilitetssäkringsnivå 10-6
  • Testad mot en rad kemoterapiläkemedel
  • IPA-resistenta bläckpåsar
  • Acceptabel kvalitetsnivå (AQL) 0,65
  • Lågt antal partiklar≥ 0,5 μm (antal/cm 2 )< 950
  • Kemiskt stänkskydd typ B (K, P, T)
Överensstämmelse med teknisk och dokumentation
  • COA, COC, COI Tillgänglig för nedladdning online
  • Kemisk oskadlighet EN ISO 21420:2020
  • Storlek och skicklighet EN ISO 21420:2020 och EN ISO 374-2:2019
  • Luftläcka och vattenläcka EN ISO 374-2:2019
  • Kemisk nedbrytning EN ISO 374-4:2019
  • Kemisk genomträngning EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viral penetration EN 16604:2004
  • Endotoxintest EN 455-3
  • Sterilitetsvalideringstest EN ISO 11137 Del 2:2015
  • EU-typcertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga II till PPE-förordningen (EU) 2016/425 som en kategori III-produkt
  • UKCA-typcertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i PPE-förordningen (2016/425) som införts i brittisk lag och ändrad som en kategori III-produkt
  • Testad mot kemoterapi till ASTM D 6978-05
Specifikationer
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Ja
AQL 0.65
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 6,69 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.17 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,33 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Renrumshandskar
Storlek 7.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 3,54 mil
Tjocklek (metrisk) 0.09 mm
Längd (engelska) 16 tum
Längd (metrisk) 400 mm