Läs mer
ECM-1/Secretory Component P85 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
4160.00 SEK - 6650.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | ECM-1/Secretory Component P85 |
|---|---|
| Utspädning | Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18321854
|
Novus Biologicals
NBP3-16986-25UL |
25 μg |
4160.00 SEK
25µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18375034
|
Novus Biologicals
NBP3-16986-100UL |
100 μg |
6650.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
ECM-1/Secretory Component P85 Polyclonal antibody specifically detects ECM-1/Secretory Component P85 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| ECM-1/Secretory Component P85 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Extracellular Matrix, Immunology | |
| PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
| 1893 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| ECM1, extracellular matrix protein 1, Secretory Component Glycoprotein, Secretory component p85 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: EPESWNAAQHCQQDRSQGGWGHRLDGFPPGRPSPDNLNQICLPNRQHVVYGPWNLPQSSYSHLTRQGETLNFLEIGYSRCCHCRSHTNR | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |