Läs mer
BTX™ ECM™ Endast 630 generator
Beskrivning
Funktioner
- Breda och exakta inställningar för spänning, kapacitans och intern resistans
- Förinställda protokoll för vanliga typer av bakterier, jäst och mikroorganismer
- Obegränsad möjlighet att lägga till och ändra användardefinierade protokoll
- Dataloggar över levererade pulser och provresistans för QC och felsökning
- Enkelt att använda stort 7-tums pekskärmsgränssnitt
- Multipel pulserande kapacitet för exponentiell sönderfall
- Tillgänglig i ett system med hög genomströmning för upp till 96 prover samtidigt
- Kontakt: positiv och negativ 4 mm banankablar
- IQ/OQ finns på begäran, kvalificering utförd i kyvetter
Certifikat
CE-märkning, ETL-märkning (UL, CSA), CB-certifiering, EU RoHS, WEEE
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Transformation av bakterier, jäst, mikroorganismer; Transfektion av vissa däggdjurscelltyper |
| För användning med (utrustning) | Kyvettsäkerhetskupol, Kyvettsäkerhetsstativ, HT-100 höggenomströmningselektroporeringsplåthanterare, HT-200 automatisk höggenomströmningselektroporeringsplåthanterare |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Produktlinje | BTX Electroporation |
| Produkttyp | Elektroporeringsapparater |
| Spänning | 5 till 3000 V |
| Spänningsintervall (HV-läge) | 505 till 3000 V (i 5 V-steg) |
| Spänningsintervall (LV-läge) | 5 till 500 V (i 1 V-steg) |
| Beskrivning | ECM Endast 630 generator |
| Visa | Färgpekskärm |
| Visa mer |
Endast avsedd för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska eller kliniska procedurer.