Läs mer
BTX™ ECM™ 630 högkapacitetselektroporeringssystem, 96-brunnar med HT-100
Produktkod. 15828451
Change view
Kapacitans (HV-läge):
10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μ F
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitans (HV-läge) unitSize
15828451 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μ F Varje
1 options
Produktkod. 15828451 Leverantör BTX™ Leverantörsnummer 450654
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ECM™ 630 High Throughput Electroporation System, 96-brunnar med HT-100 är idealiskt för effektiv omvandling av bakterier, jäst och andra mikroorganismer.
Funktioner
  • Breda och exakta inställningar för spänning, kapacitans och intern resistans
  • Förinställda protokoll för vanliga typer av bakterier, jäst och mikroorganismer
  • Obegränsad möjlighet att lägga till och ändra användardefinierade protokoll
  • Dataloggar över levererade pulser och provresistans för QC och felsökning
  • Enkelt att använda stort 7-tums pekskärmsgränssnitt
  • Multipel pulserande kapacitet för exponentiell sönderfall
  • Tillgänglig i ett system med hög genomströmning för upp till 96 prover samtidigt
  • Kontakt: positiv och negativ 4 mm banankablar
  • IQ/OQ finns på begäran, kvalificering utförd i kyvetter
Certifikat
CE-märkning, ETL-märkning (UL, CSA), CB-certifiering, EU RoHS, WEEE
Garanti
2 år
Specifikationer
För användning med (applikation) Transformation av bakterier, jäst, mikroorganismer; Transfektion av vissa däggdjurscelltyper
För användning med (utrustning) Kyvettsäkerhetskupol, Kyvettsäkerhetsstativ, HT-100 höggenomströmningselektroporeringsplåthanterare, HT-200 automatisk höggenomströmningselektroporeringsplåthanterare
Frekvens 50/60 Hz
Produktlinje BTX Electroporation
Produkttyp Elektroporeringsapparater
Spänning 5 till 3000 V
Spänningsintervall (HV-läge) 505 till 3000 V (i 5 V-steg)
Spänningsintervall (LV-läge) 5 till 500 V (i 1 V-steg)
Beskrivning ECM 630 högkapacitetselektroporeringssystem, 96-brunnar med HT-100
Visa Färgpekskärm
Certifikat och efterlevnad CE-märkning, ETL-märkning (UL, CSA), CB-certifiering, EU RoHS, WEEE
Djup (engelska) 13 tum
Djup (metriskt) 33 cm
Höjd (engelska) 8,5 tum
Höjd (metrisk) 21.6 cm
Inkluderar Generator, 96-brunnars plattor med tätningar, hanterare och adapter
Livslängd 2 års garanti
Driftstemperatur (engelska) 40°F till 104°F
Pulsnummerintervall 1 till 2 pulser/prov
Pulslängdsområde Exponentiell avklingningsvåg Tidskonstant 0,5 ms till 133,875 ms
Driftstemperatur (metrisk) 4 °C till 40 °C
Relativ luftfuktighet 80 % max. vid drift vid 25 °C
Wattal 35 W (tomgång), 350 W (pulserande)
Vikt (engelska) 16 lb.
Vikt (metrisk) 7.3 kg
Bredd (engelska) 11,25 tum
Bredd (metrisk) 28.6 cm
Elektriska krav 100 till 240 VAC
Sterilitet Icke-steril
Kapacitans (HV-läge) 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μ F
Kapacitans (LV-läge) 25 till 3275μ F (i 25μ F steg)
Anslutningstyp Banankablar
Laddningstid <7 sek. (LV),< 4 sek. (HV)
Gränssnitt Pekskärm, fotkontakt
Pulsform Exponentiell sönderfallsvåg
Kompatibilitet med hög genomströmning Ja
Visa mer Visa mindre
Endast avsedd för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska eller kliniska procedurer.