Läs mer
Sharpsguard™ Eco 0,5 Avfallsbehållare
Beskrivning
- Sharpsguard™ eco yellow 0,5 med webböppning, är idealisk för sjukvårdspersonal och passar lätt i en väska eller handskfack.
- Denna behållare levereras med lock monterat.
- Förutom en skillnad i färgnyans och ett tillagt ''R'' i slutet av produktkoden, är det ingen skillnad på det säkra och lättanvända sortimentet som du känner till och litar på.
- Denna behållare är avsedd för kassering genom förbränning eller annan auktoriserad process och är utformad för transport av avfall som kategoriserats enligt EWC-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0.4 L |
| Färg | Gult |
| Mått (L x B x H) | 79 x 45 x 206 mm |
| Öppningsstorlek (metrisk) | 26 x 30 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Vikt (metrisk) | 88 g |