Läs mer
Sharpsguard™ Eco 1 avfallsbehållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17774854
Change view
Färg:
Gult
Orange
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17774854 Orange
17784854 Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17774854 Leverantör Sharpsguard™ Leverantörsnummer DD477OLR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.00 SEK
    17.39 SEK / Paket med 1
    Save 5.61 SEK
    24% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den nya Sharpsguard™ eco 1-behållare, tillverkad av minst 40 % återvunnen plast som används för att kassera vassa föremål som har förorenats med läkemedel, men inte cellgifter.
  • Sharpsguard™ eco 1 är idealisk för phlebotomists. Dess nedtryckbara lock i ett stycke innehåller en vacutainerborttagare och passar säkert in i vår POUDS™ bricksortiment och andra bärbrickor.
  • Denna behållare levereras redan med locket monterat. Detaljer om hur du låser behållaren och håller användarna och innehållet säkert finns på etiketten.
  • Denna behållare är avsedd för kassering genom förbränning eller annan auktoriserad process och är utformad för transport av avfall som kategoriseras enligt EWC-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0.84 L
Färg Orange
Mått (L x B x H) 204 x 68 x 119 mm
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 154 g