Läs mer
Sharpsguard™ Eco 11.5 Avfallsbehållare
Beskrivning
- Sharpsguard™ eco 11.5 är en multifunktionsbehållare med ett robust hinkhandtag för enkel transport. En bredare öppning gör det enkelt att lägga in större föremål.
- Denna behållare levereras med bas och lock separat. Detaljer om hur du låser behållaren och håller användarna och innehållet säkert finns på etiketten.
- Den är designad för att passa säkert och säkert in i vår POUDS™ mobilhållare och konsolsortiment.
- Denna behållare är avsedd för kassering genom förbränning eller annan auktoriserad process och är utformad för transport av avfall som kategoriserats enligt EWC-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-0
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 9.27 L |
| Diameter (metrisk) Yttre | 275 mm |
| Färg | Orange |
| Höjd (metrisk) | 249 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Vikt (metrisk) | 622 g |