Läs mer
Sharpsguard™ Eco 11.5 Avfallsbehållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17764854
Change view
Färg:
Gult
Orange
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17764854 Gult
17754854 Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17764854 Leverantör Sharpsguard™ Leverantörsnummer DD476YLR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.00 SEK
    49.88 SEK / Paket med 1
    Save 15.12 SEK
    23% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den nya Sharpsguard™ ekobehållare, tillverkade av minst 40 % återvunnen plast som används för att kassera vassa föremål som inte har förorenats med läkemedel.
  • Sharpsguard™ eco 11.5 är en multifunktionsbehållare med ett robust hinkhandtag för enkel transport. En bredare öppning gör det enkelt att lägga in större föremål.
  • Denna behållare levereras med bas och lock separat. Detaljer om hur du låser behållaren och håller användarna och innehållet säkert finns på etiketten.
  • Den är designad för att passa säkert och säkert in i vår POUDS™ mobilhållare och konsolsortiment.
  • Denna behållare är avsedd för kassering genom förbränning eller annan auktoriserad process och är utformad för transport av avfall som kategoriserats enligt EWC-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-0
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 9.27 L
Diameter (metrisk) Yttre 275 mm
Färg Gult
Höjd (metrisk) 249 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (metrisk) 622 g