Läs mer
Sharpsguard™ Eco 2.5 Avfallsbehållare
Produktkod. 17764844
Change view
Färg:
Gult
Orange
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
17764844 Orange Varje
17774844 Gult -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17764844 Leverantör Sharpsguard™ Leverantörsnummer DD472OLR
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Den nya Sharpsguard™ ekobehållare, tillverkade av minst 40 % återvunnen plast som används för att kassera vassa föremål som inte har förorenats med läkemedel.
  • Sharpsguard™ eco 2.5 är en idealisk behållare för vassa föremål för allmänna ändamål, den ger maximal kapacitet på minimalt med arbetsutrymme.
  • Denna behållare levereras med bas och lock separat. Detaljer om hur man låser behållaren och håller användarna och innehållet säkert finns på etiketten.
  • Den är designad för att passa säkert och säkert in i vår POUDS™ bricksortiment.
  • Denna behållare är avsedd för kassering genom förbränning eller annan auktoriserad process och är utformad för transport av avfall som kategoriseras enligt EWC-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2.21 L
Diameter (metrisk) Yttre 176 mm
Färg Orange
Höjd (metrisk) 166 mm
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 232 g