Läs mer
Sharpsguard™ Eco 22 Avfallsbehållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7226449
Färg:
Gult
Orange
Produktkod. 17734854
Brand: Sharpsguard™ DD475OLR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Den nya Sharpsguard™ eco 22-behållare, tillverkad av minst 40 % återvunnen plast som används för att kassera vassa föremål som inte har förorenats med läkemedel.
  • Sharpsguard™ eco 22 är idealisk för teatrar, laboratorier och slussrum med stora mängder farligt avfall. Den breda öppningen möjliggör ekonomisk och bekväm kassering av stora föremål.
  • Denna behållare levereras med bas och lock separat. Detaljer om hur du låser behållaren och håller användarna och innehållet säkert finns på etiketten.
  • Den är designad för att passa säkert och säkert in i vår POUDS™ mobilhållare och konsolsortiment.
  • Denna behållare är avsedd för kassering genom förbränning eller annan auktoriserad process och är utformad för transport av avfall som kategoriseras enligt EWC-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 17.86 L
Diameter (metrisk) Yttre 327 mm
Färg Orange
Höjd (metrisk) 343 mm
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 943 g