Läs mer
Sharpsguard™ Eco 22ra Avfallsbehållare
Beskrivning
- Sharpsguard™ eco 22ra har en begränsad åtkomstöppning för användning i allmänna utrymmen.
- Denna behållare levereras med bas och lock separat. Detaljer om hur du låser behållaren och håller användarna och innehållet säkert finns på etiketten.
- Den är designad för att passa säkert och säkert in i vår POUDS™ mobilhållare och konsolsortiment.
- Denna behållare är avsedd för kassering genom förbränning eller annan auktoriserad process och är utformad för transport av avfall som kategoriseras enligt EWC-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 17.26 L |
| Förslutningstyp | Öppning med begränsad åtkomst |
| Stängningsfärg | Orange |
| Diameter (metrisk) Yttre | 327 mm |
| Färg | Orange |
| Höjd (metrisk) | 343 mm |
| Vikt (metrisk) | 1035 g |