Läs mer
Sharpsguard™ Eco 3,75 Avfallsbehållare
Produktkod. 17714854
Change view
Färg:
Gult
Orange
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17714854 Orange
17724854 Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17714854 Leverantör Sharpsguard™ Leverantörsnummer DD474OLR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den nya Sharpsguard™ eco 3.75-behållare, tillverkad av minst 40 % återvunnen plast som används för att kassera vassa föremål som inte har förorenats med läkemedel.
  • Sharpsguard™ eco 3.75 är en idealisk behållare för vassa föremål för allmänna ändamål, den ger maximal kapacitet på minimalt med arbetsutrymme.
  • Denna behållare levereras med bas och lock separat. Detaljer om hur du låser behållaren och håller användarna och innehållet säkert finns på etiketten.
  • Den är designad för att passa säkert och säkert på vår POUDS™ räckvidd för fästen.
  • Denna behållare är avsedd för kassering genom förbränning eller annan auktoriserad process och är utformad för transport av avfall som kategoriseras enligt EWC-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2.98 L
Diameter (metrisk) Yttre 176 mm
Färg Orange
Höjd (metrisk) 221 mm
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 291 g