Läs mer
Sharpsguard™ Eco 3,75 Avfallsbehållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17724854
Färg:
Gult
Orange
Produktkod. 17724854
Brand: Sharpsguard™ DD474YLR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den nya Sharpsguard™ eco 3.75-behållare, tillverkad av minst 40 % återvunnen plast som används för att kassera vassa föremål som inte har förorenats med läkemedel.
  • Sharpsguard™ eco 3.75 är en idealisk behållare för vassa föremål för allmänna ändamål, den ger maximal kapacitet på minimalt med arbetsutrymme.
  • Denna behållare levereras med bas och lock separat. Detaljer om hur du låser behållaren och håller användarna och innehållet säkert finns på etiketten.
  • Den är designad för att passa säkert och säkert på vår POUDS™ räckvidd för fästen.
  • Denna behållare är avsedd för kassering genom förbränning eller annan auktoriserad process och är utformad för transport av avfall som kategoriseras enligt EWC-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2.98 L
Diameter (metrisk) Yttre 176 mm
Färg Gult
Höjd (metrisk) 221 mm
Vikt (metrisk) 291 g
Förpackning 1 st.