Läs mer
PCRmax Eco 48 Real-Time qPCR System 48 Well Block
Produktkod. 17453203
Change view
Innehåll och lagring:
Plattdocka, 48-brunnars plattor och tätningar
Produktkod. Innehåll och lagring
17453203 Plattdocka, 48-brunnars plattor och tätningar
1 options
Produktkod. 17453203 Leverantör PCRmax Leverantörsnummer 9394700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240140.00 SEK
    219504.01 SEK / Paket med 1
    Save 20635.99 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
De PCRmax Eco 48 använder patenterad block- och optisk teknik för att leverera extrem hastighet, känslighet och datakvalitet.
De PCRmax Eco48 realtids-PCR-system är en högspecifikation och ekonomiskt prissatt termocykler i realtid som rymmer en unik 48-brunnars polypropen-PCR-platta som använder samma geometri som vanliga 384-brunnars plattor, men bara 1/8 av storleken. Detta gör det möjligt för användare att dramatiskt minska qPCR-reagensvolymerna jämfört med traditionella 96-brunnars instrument, samtidigt som de producerar en stark fluorescenssignal. Minimering av plattstorleken förbättrar också avsevärt den termiska enhetligheten. En minsta volym på 5μ L är validerad, halverar reagenskostnaderna och gör mer effektiv användning av dyra och svåra att förvärva mall-DNA-prover.
Det lättanvända Eco48-systemet kommer med två distinkta mjukvaror. Eco Control driver enhetens inställningar och experimentkörningar medan Eco Study är analyspaketet. Eco48-programvaran är öppen licens och MIQE-kompatibel, så du kan installera den på så många datorer som du vill.
  • MIQE-kompatibel mjukvara med öppen licens ger förtroende vid publicering av data
  • Eco48 möjliggör enkel multiplexanalys med upp till fyra färgämnen samtidigt
  • Snabb cykling möjliggör flera experiment per dag, allt till ett ekonomiskt pris
  • Eco48 är en öppen plattform och kan använda vilken kemi, färgämne eller PCR-reagens som helst
  • Eco 48-systemet övervakar datainsamling i realtid, vilket ger forskare tillgång till körbarhet omedelbart
  • Användarvänligt gränssnitt gör det möjligt för forskare att enkelt se amplifieringsdiagram, smältkurvanalys och de analyserade resultaten, inklusive Cq-värden, PCR-effektivitet, R2 och Y-intercept
Specifikationer
Blockformat Peltier-baserad
Termisk noggrannhet ±0,25 °C
Temperaturområde (metriskt) 30 till 100 °C
Innehåll och lagring Plattdocka, 48-brunnars plattor och tätningar
Termisk enhetlighet ±0,1 °C
Reaktionshastighet 40 min. Standard körtid
Spänning 100 till 240 V
Visningstyp PC eller Laptop Interface
Beskrivning Proprietärt ihåligt silver/guldblock
Max. Uppvärmningshastighet (termiskt block) 5,5 °C/s