Läs mer
Velp Scientifica™ ECO 6 COD-provrör, pk om 3
Produktkod. 17129170 Handla allt Velp Produkter
Change view
Volym (metrisk):
200 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
17129170 200 ml
1 options
Produktkod. 17129170 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00000145
I lager
Velp Scientifica™ ECO 6 COD Provrör för användning med ECO 6 Thermoreactor.
  • För användning med ECO 6 Thermoreactor
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 ml
Formatera Provrör
Inkluderar NS 29/32
Kvantitet 3 rör
Diameter (metrisk) Yttre 42 mm