Läs mer
Sharpsguard™ Eco 7 avfallsbehållare
Produktkod. 17784844
Change view
Färg:
Orange
Produktkod. Färg
17784844 Orange
1 options
Produktkod. 17784844 Leverantör Sharpsguard™ Leverantörsnummer DD473OLR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.00 SEK
    33.47 SEK / Paket med 1
    Save 10.53 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den nya Sharpsguard™ eco 7-behållare, tillverkad av minst 40 % återvunnen plast som används för att kassera vassa föremål som har kontaminerats med läkemedel, men inte cellgifter
  • Sharpsguard™ eco 7 är en multifunktionsbehållare med ett robust hinkhandtag för enkel transport.
  • Denna behållare levereras med bas och lock separat. Detaljer om hur du låser behållaren och håller användarna och innehållet säkert finns på etiketten.
  • Den är designad för att passa säkert och säkert på vår POUDS™ räckvidd för fästen.
  • Denna behållare är avsedd för kassering genom förbränning eller annan auktoriserad process och är utformad för transport av avfall som kategoriserats enligt EWC-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5.80 L
Diameter (metrisk) Yttre 248 mm
Färg Orange
Höjd (metrisk) 207 mm
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 447 g
För användning med (applikation) Avfallshantering genom förbränning
För användning med (utrustning) POUDS™ Fästesortiment