Beskrivning
- Innehåller 20 provrör i glas
- För användning med ECO 8, ECO 16, ECO 25
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Provrör |
| För användning med (utrustning) | ECO 8/ECO 16/ECO25 |
| Material | Glas |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Diameter (metrisk) Inre | 14 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 16 mm |