Läs mer
Tenak™ ECO AluRack för frysskåp, 130 mm lådhöjd
Produktkod. 12408160 Handla allt TENAK Produkter
Change view
Positioner:
2
3
4
5
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Positioner unitSize
12408160 3 Varje
12428160 4 Varje
12448160 5 Varje
12488150 2 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12408160 Leverantör Tenak™ Leverantörsnummer TE11572
ECO AluRack passar i alla frysboxar och kan användas med alla vanliga kryoboxar.
  • Tillverkad av havsvattenbeständig aluminium
  • Passar i vilken frys som helst och kan användas med alla vanliga kryoboxar
  • Ställen kan användas med alla frysmärken
  • Utan vanliga vita kartonger
Specifikationer
Beskrivning Sjövattenbeständig
Håller Lådor
Material Aluminium
Positioner 3
För användning med (utrustning) Chest Frseezers
Mått (L x B x H) 140 x 140 x 404 mm
Höjd (metrisk) 130 mm (låda)