Läs mer
Tenak™ ECO AluRack för frysskåp, 50 mm lådhöjd, med lådor
Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av havsvattenbeständig aluminium
- Passar i vilken frys som helst och kan användas med alla vanliga kryoboxar
- Ställen kan användas med alla frysmärken
- Inkluderar vita standardkartonger med 9 x 9 cellavdelare
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Vita kartonger, 9 x 9 cellavdelare |
| Beskrivning | Sjövattenbeständig |
| Håller | Lådor |
| Material | Aluminium |
| Positioner | 14 |
| För användning med (utrustning) | Chest Frseezers |
| Mått (L x B x H) | 140 x 140 x 775 mm |
| Höjd (metrisk) | 50 mm (låda) |