Läs mer
Tenak™ ECO AluRack för frysskåp, 50 mm lådhöjd, med lådor
Produktkod. p-9281027 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12412600
Brand: Tenak™ TE11502B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ECO AluRack passar i alla frysboxar och kan användas med alla vanliga kryoboxar.
  • Tillverkad av havsvattenbeständig aluminium
  • Passar i vilken frys som helst och kan användas med alla vanliga kryoboxar
  • Ställen kan användas med alla frysmärken
  • Inkluderar vita standardkartonger med 9 x 9 cellavdelare
Specifikationer
Inkluderar Vita kartonger, 9 x 9 cellavdelare
Beskrivning Sjövattenbeständig
Håller Lådor
Material Aluminium
Positioner 5
För användning med (utrustning) Chest Frseezers
Mått (L x B x H) 140 x 140 x 280 mm
Höjd (metrisk) 50 mm (låda)