Läs mer
Tenak™ Eco AluRack frysboxar, 50 mmH
Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor (16)
Lådor (20)
Lådor (24)
Lådor (25)
Array:
4 x 4
4 x 5
5 x 4
5 x 5
6 x 4
Mått (L x B x H):
564 x 139 x 221 mm
564 x 139 x 276 mm
564 x 139 x 331 mm
683 x 139 x 221 mm
683 x 139 x 276 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av havsvattenbeständig aluminium
- Höjd: 50mm
- Bredd: 139mm
- Kan användas med alla frysmärken
- Säljes utan kryoboxar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förvaringsbox för frys |
| Array | 4 x 5 |
| Håller | Lådor (20) |
| Material | Aluminium |
| Positioner | 20 |
| Staplingsbar | Ja |
| För användning med (utrustning) | För Mtp, frysskåp |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Mått (L x B x H) | 683 x 139 x 221 mm |
| Bredd (metrisk) | 139 mm |
| Visa mer |