Läs mer
Tenak™ Eco AluRack frysboxar, 50 mmH
Produktkod. 12462510 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor (16)
Lådor (20)
Lådor (24)
Lådor (25)
Array:
4 x 4
4 x 5
5 x 4
5 x 5
6 x 4
Mått (L x B x H):
564 x 139 x 221 mm
564 x 139 x 276 mm
564 x 139 x 331 mm
683 x 139 x 221 mm
683 x 139 x 276 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12462510
Brand: Tenak™ TE11234
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar i vilken frys som helst och kan användas med alla vanliga kryoboxar. Tenak™ Eco AluRack frysboxar, 50 mmH erbjuds också inklusive vita standardkartonger med 9 x 9 cellavdelare.
  • Tillverkad av havsvattenbeständig aluminium
  • Höjd: 50mm
  • Bredd: 139mm
  • Kan användas med alla frysmärken
  • Säljes utan kryoboxar
Specifikationer
Produkttyp Förvaringsbox för frys
Array 5 x 4
Håller Lådor (20)
Material Aluminium
Positioner 20
Staplingsbar Ja
För användning med (utrustning) För Mtp, frysskåp
Kvantitet 1 vardera
Mått (L x B x H) 564 x 139 x 276 mm
Bredd (metrisk) 139 mm
Höjd (metrisk) 276 mm
Höjd (metrisk) Hylla 50 mm
Djup (metriskt) 564 mm