Läs mer
Tenak™ Eco AluRack för upprätt frys, för mikrotiterplattor, 65 mm hyllhöjd
Produktkod. 12418220 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Mikrotiterplattor
Mikrotiterplattor (21)
Mikrotiterplattor (24)
Mikrotiterplattor (25)
Mikrotiterplattor (28)
Mikrotiterplattor (35)
Mikrotiterplattor (36)
Array:
2 x 4
2 x 5
2 x 6
2 x 7
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 5
6 x 6
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12418220
Brand: Tenak™ TE15430
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eco AluRack för upprättstående frysar är utformad för att hålla mikrotiterplattor.
  • För användning i upprättstående frysar
  • Rack kan antingen användas som en tallrik per hylla eller så kan tallrikarna staplas
  • Tillverkad av aluminium
Specifikationer
Array 2 x 4
Håller Mikrotiterplattor
Material Aluminium
Positioner 8
För användning med (utrustning) Upprättstående frysar
Mått (L x B x H) 360 x 135 x 133 mm
Höjd (metrisk) 65 mm