Läs mer
Tenak™ Eco AluRack för upprätt frys, för mikrotiterplattor, 65 mm hyllhöjd
Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Mikrotiterplattor
Mikrotiterplattor (21)
Mikrotiterplattor (24)
Mikrotiterplattor (25)
Mikrotiterplattor (28)
Mikrotiterplattor (35)
Mikrotiterplattor (36)
Array:
2 x 4
2 x 5
2 x 6
2 x 7
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 5
6 x 6
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning i upprättstående frysar
- Rack kan antingen användas som en tallrik per hylla eller så kan tallrikarna staplas
- Tillverkad av aluminium
Specifikationer
Specifikationer
| Array | 2 x 4 |
| Håller | Mikrotiterplattor |
| Material | Aluminium |
| Positioner | 8 |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående frysar |
| Mått (L x B x H) | 360 x 135 x 133 mm |
| Höjd (metrisk) | 65 mm |