Läs mer
Tenak™ ECO AluRack för stående frysar, 130 mm lådhöjd
Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av havsvattenbeständig aluminium
- Passar i vilken frys som helst och kan användas med alla vanliga kryoboxar
- Ställen kan användas med alla frysmärken
- Utan vita kartonger
- Håller uttrycks av Höjd x Avd
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Sjövattenbeständig |
| Array | 2 x 3 |
| Håller | Lådor |
| Material | Aluminium |
| Positioner | 6 |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående frysar |
| Mått (L x B x H) | 425 x 139 x 268 mm |
| Höjd (metrisk) | 130 mm (låda) |