Läs mer
Sharpsguard™ Eco Anatomical Avfallsbehållare
Beskrivning
- Sharpsguard™ eco anatomical är till för säker hantering av anatomiskt och annat potentiellt smittsamt avfall.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 21,01 l |
| Stängningsfärg | Rött |
| Diameter (metrisk) Yttre | 324 mm |
| Färg | Gult |
| Höjd (metrisk) | 343 mm |
| För användning med (applikation) | Säker kassering av anatomiskt och potentiellt smittsamt avfall |