Läs mer
SHOWA™ Eco Best Technology™ Engångshandskar av nitril
Beskrivning
- Samma prestanda som icke-EBT engångshandskar av nitril
- Eco Best Technology™ (EBT) uppnådde 82 % biologisk nedbrytning på 386 dagar
- Minskad risk för allergier
- Andra hudens passform och känsla
- Rekommenderas för industriella tillämpningar inklusive livsmedel, läkemedel, verktyg, konstruktion, jordbruk och fordon
Uppfyllande
Datatestning är tillgänglig på begäran.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D5511-18, ASTM D5526 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 374-2:2003, EN 374-1:2016/Typ B, EN 374-5:2016 |
| Användningsområden | Industriell |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Svart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Storlek | Intermediär |
| Visa mer |