Läs mer
SHOWA™ Eco Best Technology™ Engångshandskar av nitril
Produktkod. 17857311
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17857311 X-Small
17094367 Liten
17851181 Intermediär
17861181 Betydande
17871181 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17857311 Leverantör SHOWA™ Leverantörsnummer 6112PF06XS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00 SEK
    172.17 SEK / Paket med 100
    Save 144.83 SEK
    45% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eco Best Technology™ (EBT) biologiskt nedbrytbara engångshandskar i nitril ger komfort, fingerfärdighet och prestanda inom ett brett spektrum av industriella tillämpningar.
  • Samma prestanda som icke-EBT engångshandskar av nitril
  • Eco Best Technology™ (EBT) uppnådde 82 % biologisk nedbrytning på 386 dagar
  • Minskad risk för allergier
  • Andra hudens passform och känsla
  • Rekommenderas för industriella tillämpningar inklusive livsmedel, läkemedel, verktyg, konstruktion, jordbruk och fordon
Compliance
Datatestning är tillgänglig på begäran.
Especificaciones
Certifikat och efterlevnad ASTM D5511-18, ASTM D5526
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 374-2:2003, EN 374-1:2016/Typ B, EN 374-5:2016
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Färg Svart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Gloves
Storlek X-Small
Tjocklek (engelska) 4 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Modell 6112PFXS
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.