Läs mer
SHOWA™ Eco Best Technology™ Engångshandskar av nitril
Produktkod. 17861181
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Produktkod. 17861181
Brand: SHOWA™ 6112PF09L
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eco Best Technology™ (EBT) biologiskt nedbrytbara engångshandskar i nitril ger komfort, fingerfärdighet och prestanda inom ett brett spektrum av industriella tillämpningar.
  • Samma prestanda som icke-EBT engångshandskar av nitril
  • Eco Best Technology™ (EBT) uppnådde 82 % biologisk nedbrytning på 386 dagar
  • Minskad risk för allergier
  • Andra hudens passform och känsla
  • Rekommenderas för industriella tillämpningar inklusive livsmedel, läkemedel, verktyg, konstruktion, jordbruk och fordon
Uppfyllande
Datatestning är tillgänglig på begäran.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D5511-18, ASTM D5526
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 374-2:2003, EN 374-1:2016/Typ B, EN 374-5:2016
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Färg Svart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Latexfri Ja
Material Nitril
Storlek Betydande
Tjocklek (engelska) 4 mil
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Modell 6112PFL