Läs mer
Lauda™ Eco Boiling Water Bath
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 6 l |
| Temperaturområde | 100°C |
| Typ | Boiling Water Bath |
| För användning med (applikation) | Used to heat small volumes of water in laboratories |
| Material | Polycarbonate |