Beskrivning
- Isolerad handske med återvunnen polyesterliner
- Mjukt och lätt innerlägg gjort av 50 % återvunnen polyester och 50 % jungfrulig polyester
- Flexibel och hållbar nitrilskumknogbeläggning garanterar ett säkert grepp i våta och oljiga förhållanden
- Lätt akryl innerliner ger värmeisolering
- 360-graders° vattenavvisande behandling för att skydda mot vätskor
- Pekskärmsfunktioner för att möjliggöra användning med skärmenheter
- Tätsittande liner för en bekväm bärupplevelse
- Elastisk handled ger en säker passform
- RCS (Recycled Claim Standard) certifierad
- 1 par = 1 500 ml (PET) plastflaska
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A2, EN 388:2016 + A1:2018 3331B, EN 21420:2020 |
| Konstruktion | Sömlös stickad stickning |
| Beläggningsmaterial | Nitrilskum |
| Färg | Grön, Svart |
| Exteriör finish | Rough |
| Hand | Ambidextrous |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Isolerade handskar |
| Storlek | Betydande |
| Liner material | Akryl |
| Visa mer |