Läs mer
Skytec™ Eco Bronze-handskar
Produktkod. 30274611 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30274611 Liten
30274599 Intermediär
30274563 Betydande
30274537 X-large
30274638 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30274611 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer SKG00052ED
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.74 SEK
    361.33 SEK / 5 par
    Save 231.41 SEK
    39% Av
Beräknad leverans: 03-11-2026
En mycket flexibel termisk handske med återvunnen PET liner och nitrilskumknoge för arbete i oljiga och våta förhållanden. Pekskärmsvänlig och 360-graders° vattenavvisande behandling.
  • Isolerad handske med återvunnen polyesterliner
  • Mjukt och lätt innerlägg gjort av 50 % återvunnen polyester och 50 % jungfrulig polyester
  • Flexibel och hållbar nitrilskumknogbeläggning garanterar ett säkert grepp i våta och oljiga förhållanden
  • Lätt akryl innerliner ger värmeisolering
  • 360-graders° vattenavvisande behandling för att skydda mot vätskor
  • Pekskärmsfunktioner för att möjliggöra användning med skärmenheter
  • Tätsittande liner för en bekväm bärupplevelse
  • Elastisk handled ger en säker passform
  • RCS (Recycled Claim Standard) certifierad
  • 1 par = 1 500 ml (PET) plastflaska
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A2, EN 388:2016 + A1:2018 3331B, EN 21420:2020
Konstruktion Sömlös stickad stickning
Beläggningsmaterial Nitrilskum
Färg Grön, Svart
Exteriör finish Rough
Hand Ambidextrous
Material Polyester
Produkttyp Isolerade handskar
Storlek Liten
Liner material Akryl
Längd (metrisk) 240 mm